Supelco® BIOshell™ HPLC-Säulen, Glycan Fused-Core®
Lieferant: Merck
Supelco® BIOshell™
50993-UEA 1140 CHF
50993-U 50994-U 50997-U 50998-U 50999-U 50991-U
Supelco® BIOshell™ HPLC-Säulen, Glycan Fused-Core®
Chromatographiesäulen
BIOshell™ Glycan HPLC-Säulen sind speziell dafür ausgelegt, eine schnelle, hochauflösende und reproduzierbare Glycanidentifizierung mittels HILIC-Chromatographie zu ermöglichen.
  • Fused-Core®-Partikel bieten eine dünne poröse Hülle aus hochreiner Silica, die einen festen Silicakern umgibt
  • Hohe Säuleneffizienz aufgrund der flachen Diffusionswege in der 0,5 µm dünnen porösen Hülle
  • Geringe Gesamtpartikelgröße von 2,7 µm
BIOshell™ Glycan-Säulen bestehen aus einer proprietären Pentahydroxychemie, die an ein 2,7 µm, 90 Å oberflächlich poröses Partikel (SPP) gebunden ist. Hauptanwendung ist die Auflösung von Oligosacchariden (freigesetzte und markierte Glykane) mittels hydrophiler Interaktionschromatographie (HILIC). Höhere Retention von sauren und zwitterionischen Analyten als bei bloßen Silica-Säulen. Jede Charge von BIOshell™ Glycan-Partikeln wird zur Qualitätskontrolle durch Trennung einer Reihe markierter Glykane mit 2-25 Glykoseeinheiten (GU) getestet.
* Max. Temperatur bei niedrigem pH
** Max. Temperatur bei hohem pH
Zertifizierungen: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.
Zubehörinformationen: Dieser Vorsäulenkartuschenhalter kann mit BIOShell™-Säulen mit 4,6 mm/3,0 mm und 2,1 mm Innen-Ø verwendet werden.