AcroPrep™ 24-Well Receiver Plate
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
PALL97028EA 232 CHF
PALL97028
AcroPrep™ 24-Well Receiver Plate
Mikrotiterplatten Einsetz-Platten und Einsätze
Width: 168 mm
Depth: 168 mm
Weight: 70 mm
  • Temperature: Room temperature
  • No shelf life