Hei-VAP Ultimate Control Rotationsverdampfer
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
575-02100-04 575-02500-04 575-02600-04 575-02110-04 575-02310-04 575-02315-00 575-02315-04 575-02510-04 575-02610-04 576-02100-04 576-02300-04 576-02305-04 576-02500-04 576-02600-04 576-02110-04 576-02310-04 576-02315-04 576-02510-04 576-02610-04 576-26305-00 576-27305-00 575-02300-04 575-02305-04 576-26305-04 576-27305-04
HEID575-02100-04EA 8000 CHF
HEID575-02100-04 HEID575-02500-04 HEID575-02600-04 HEID575-02110-04 HEID575-02310-04 HEID575-02315-00 HEID575-02315-04 HEID575-02510-04 HEID575-02610-04 HEID576-02100-04 HEID576-02300-04 HEID576-02305-04 HEID576-02500-04 HEID576-02600-04 HEID576-02110-04 HEID576-02310-04 HEID576-02315-04 HEID576-02510-04 HEID576-02610-04 HEID576-26305-00 HEID576-27305-00 HEID575-02300-04 HEID575-02305-04 HEID576-26305-04 HEID576-27305-04
Hei-VAP Ultimate Control Rotationsverdampfer
Verdampfer Rotationsverdampfer
Erweitert den Hei-VAP Ultimate um zahlreiche smarte Features sowie eine Übersicht über alle Parameter und den aktuellen Prozess.
  • 7" Touch-Display zur Steuerung des gesamten Systems inklusive Vakuum und Kühltemperatur
  • Motorlift-Modell mit transparentem kunststoffbeschichtetem G1-Diagonal-Glassatz
  • Zur genauen Überwachung symbolisiert das Piktogramm auf dem Display auch aktive Funktionen
  • Separate Drehknöpfe für den Schnellzugriff: Rechts für die direkte Vakuumsteuerung, links für die Rotation
  • Einstellung der Werte wahlweise über das Touch-Display oder die