1,5-Diaminopentan
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Gefahr
Synonyms: Pentamethylendiamin1,5-PentandiaminCadavarin
CMPLSB65012.250MGEA 0 CHF
CMPLSB65012.250MG
1,5-Diaminopentan
1,5-Diaminopentan
Zertifizierungen: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Bestellinformation: Store in a refrigerator at temperatures between 2 to 8 °C.
Formel: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 178,..180 °C
Melting Pt: 9 °C
Dichte: 0,873 g/cm³
Flash-Pt: 62 °C
MDL Number: MFCD00008239
CAS-Nummer: 462-94-2
UN: 2735
ADR: 8,III