Tetraethylorthosilikat (TEOS), Flüssigkeit
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Achtung
Synonyms: ortho-Kieselsäuretetraethylester
CMPLSB23130.1GEA 0 CHF
CMPLSB23130.1G
Tetraethylorthosilikat (TEOS), Flüssigkeit
Tetraethylorthosilikat (TEOS)
Zertifizierungen: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Bestellinformation: Store in a refrigerator at temperatures between 2 to 8 °C.
Formel: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208,33 g/mol
Siedepunkt: 166 °C
Melting Pt: –85,5 °C
Dichte: 0,93 g/cm³
Flash-Pt: 37 °C
MDL Number: MFCD00009062
CAS-Nummer: 78-10-4
UN: 1292
ADR: 3,III