Spektralphotometrische Kolorimeter, Lovibond® PFXi 995 Serie
Lieferant: Lovibond Tintometer
1379951 1379951H 1379952 1379952H
633-0238EA 23280 CHF
633-0238 633-0239 633-0240 633-0241
Spektralphotometrische Kolorimeter, Lovibond® PFXi 995 Serie
Kolorimeter Automatische Transmissions-Farbmessgeräte
Die PFXi 995 Spektralphotometer sind Spitzenmodelle – Vielseitig einsetzbare Instrumente, die umfassende Farbdatenanforderungen für entweder die petrochemische Industrie oder die Lebensmittel- und Chemieindustrie für essbare Öle, Fette, Chemikalien, etc. anbieten. Die PFXi 995 und PFXi 995/P liefern objektive, nicht-vorangepasste Farbdaten gemäß einer großen Bandbreite von etablierten Industriewaagen, Spektraldaten und CIE-Werte. Sie eignen sich ideal für Unternehmen, die eine große Vielfalt an Produkttypen mit verschiedenen Farbspezifikationen, insbesondere in zentralen Testeinrichtungen oder in unabhängigen Testlaboren, verarbeiten. Die Instrumente sind leicht dahingehend benutzerdefiniert einzustellen, dass nur jene Waagen angezeigt werden, die für den Benutzer von Interesse sind.
  • RCMSi bietet eine zuverlässige Kalibrierung und verringert Instandhaltung und Wartung vor Ort.
  • Verhindert Subjektivität bei der Messung
  • Robustes Instrument für Endanalyseaufgaben
  • Vielseitig einsetzbar und trotzdem einfach in der Verwendung
An integrated heater unit is available as an option for melting solid samples such as fats and waxes preventing them from solidifying in the cell (temperature range is ambient to 95 °C). Each instrument features a long sample chamber for cells up to 153 mm (6") path length, ensuring precise colour measurement even with unsaturated samples such as solvents and white oils.
Die Funktion RCMSi (Fernkalibrierung und Wartungsservice über Internet) ermöglicht, dass eine kalibrierte Messung unter Verwendung eines ISO 17025-zertifizierten Flüssigkeitsstandards durchgeführt werden kann. Die spektrale Reaktion wird auf den sicheren Kalibrierserver der „The Tintometer Ltd“ übertragen. Nach Abschluss dieses Vorgangs wird dem Benutzer ein rückverfolgbares Kalibrierzertifikat per E-Mail zugestellt. Ein Satz an Standards ist für eine kostenlose RCMSi Prüfung im Lieferumfang jedes Messgerätes inbegriffen. Nachfolgende RCMSi Prüfungen sind kostenpflichtig.
Der PFX995 Kolorimeter umfasst die folgenden Farbskalen: Lovibond RYBN, AOCS-Tintometer-Farbe, Gardner-Farbe, Pt-Co/Hazen/APHA-Farbe, FAC F, Chlorophyl A & B, Betakarotin, Jodfarbe Hess-Ives-Farbeinheiten, Klett-Farbe (blauer Filter KS-42), Kreis-Werte, CIE Werte, Spektraldaten.
Der PFX995/P petrochemische Kolorimeter umfasst die folgenden Farbskalen: Saybolt-Farbe, ASTM-Farbe Pt-Co/Hazen/APHA-Farbe, Gardner-Farbe, Lovibond RYBN, IP-Einheiten, CIE-Werte, Spektraldaten.
Details zu Anwendungen und Bereichen für jede Farbskala erhalten Sie auf Anfrage.
Bestellinformation: Aktualisierungen für den PFX950 umfassen andere Farbskalen, einschließlich FAC-Farbe, Jodfarbe, Klett-Farbe (blauer Filter KS - 42), Gelbgrad-Index, Betakarotin, Chlorophyl A&B.
Aktualisierungen für den PFX950/P umfassen Jodfarbe, Acid-Wash-Farbe, gefärbtes Flugzeugbenzin. Bitte fragen Sie nach weiteren Details.
Lieferumfang: Im Lieferumfang sind Lovibond® Zellen aus optischem Glas in der relevanten Schichtdicke für jede enthaltene Waage, ein Service Pack, eine Ersatzlampe und Anweisungen umfasst.