Automatisches Transmissions-Spektralphotometer, Lovibond® PFXSerie 195
Lieferant: Lovibond Tintometer
1371951 1371952 1371953 1371954 1371955 1371957 1371958 1371959
633-0213EA 10470 CHF
633-0213 633-0214 633-0215 633-0216 633-0217 633-0219 633-0220 633-0221
Automatisches Transmissions-Spektralphotometer, Lovibond® PFXSerie 195
Kolorimeter Automatische Transmissions-Farbmessgeräte
Eine Serie von Spektralphotometern zur Farbabstufung optisch transparenter Proben. Jede Ausführung des PFXi 195 enthält eine Auswahl an in spezifischen Industrien verwendeten Standard-Farbskalen. Weitere Farbskalen können ergänzt werden, bereits bei der Bestellung oder als Nachbestellung zur optionale Erweiterung, um bei individuellen Voraussetzungen flexibel sein zu können. Ergebnisse können auch in Form von Spektraldaten und CIE-Werten dargestellt werden. Für Produkte, die nicht mit der Standardfarbskala des PFXi 195 kompartibel sind kann der Anwender eine benutzerdefinierte Skala aus einer Reihe von Referenzproben aufbauen und so die beste Übereinstimmung mit der gespeicherten Referenz zu erhalten.
  • RCMSi liefert Vertrauen in die Kalibration und reduziert Vor-Ort-Servicezeiten und -Wartung
  • Konsistente und verlässliche Farbdaten- ersetzt die Subjektivität bei der Interpretation von Farbskalen
  • Erlaubt Berechnung und Beschreibung des off-hue Status
  • Einfache Anpassung an Benutzervorgaben
  • Unterstützt eine Sortiment an Probenzellen und -röhrchen inklusive Standard-Durchflussküvetten
Die Funktion RCMSi (Fernkalibrierung und Wartungsservice über Internet) ermöglicht, dass eine kalibrierte Messung unter Verwendung eines ISO 17025-zertifizierten Flüssigkeitsstandards durchgeführt werden kann. Die spektrale Reaktion wird auf den sicheren Kalibrierserver der The Tintometer Ltd übertragen. Nach Abschluss dieses Vorgangs wird dem Benutzer ein rückverfolgbares Kalibrierzertifikat per E-Mail zugestellt. Ein Auswahl an Standards ist für eine kostenlose RCMSi Prüfung im Lieferumfang jedes Messgerätes inbegriffen. Nachfolgende RCMSi Prüfungen sind kostenpflichtig.
Bestellinformation: Einzelheiten der beliebtesten PFXi 195 Modelle sind nachfolgend aufgeführt. Modelle mit Farbskalen wie FAC, Klett (Blaufilter KS-42), Hess-Ives, Gelbindex, US Naval Stores, Rosin und Chinese Pharmacopoeia sind ebenfalls erhältlich.
Lieferumfang: Jedes PFXi 195 wird komplett mit Windows® kompatibler Software, Lovibond® optischen Glasküvetten für die mitgelieferten Farbskalen, einer Ersatzlampe, Anweisungen und RCMSi Starter-Kit ausgeliefert.