CPC® NS6 Schnellverschraubungen, ³/₈“ Schlauchanschluss-Inline-Kupplungen mit Ventil
Lieferant: CPC COLDER
NS6D17006 NS6D22006 NS6D42006
CPCCNS6D17006EA 280 CHF
CPCCNS6D17006 CPCCNS6D22006 CPCCNS6D42006
CPC® NS6 Schnellverschraubungen, ³/₈“ Schlauchanschluss-Inline-Kupplungen mit Ventil
Fittings und Verbinder
Kupplungen der NS6-Serie verfügen über auslaufsichere Ventile zu einem günstigen Preis. Verwenden Sie die NS6, wenn selbst ein paar verschüttete Tropfen Probleme hinsichtlich Sicherheit, Medienkosten oder Umweltvorschriften verursachen. Diese innovativen Kupplungen sind leicht, chemikalienbeständig und einfach zu verwenden.
  • Auslaufsicheres Design – Trennen unter Druck ohne Verschütten
  • Farbcodierung – Sofortige visuelle Unterscheidung der Medienleitungen
  • Glasfaserverstärktes Polypropylen – Langlebig und mit vielen Chemikalien kompatibel
  • CPC-Daumenverriegelung – Verbinden und Trennen mit einer Hand
Das auslaufsichere Design verhindert praktisch alle Verschüttungen, minimiert Ausfallzeiten und verbessert die Sicherheit des Bedieners. Die Soft-Touch-Umspritzung sorgt für ein angenehmes Handgefühl und ein ansprechendes Aussehen.
Materialoberfläche: Grau geformt
Montageoption: Gewinde
Dichtungsoptionen: EPDM
Ventilfeder: 316 Edelstahl
Ventiloption: Mit Ventilen
Verschütten: ~0,03 cc pro Trennung, 0,42 pro Verbindung
Schmiermittel: Krytox® PFPE (Inert)