Methylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
CMPLSB27280.100MGEA 0 CHF
CMPLSB27280.100MG
Methylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Methylisothiocyanat
Formel: C₂H₃NS
MW: 73,12 g/mol
Siedepunkt: 117 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 31…37 °C
Dichte: 1,069 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004818
CAS-Nummer: 556-61-6
EINECS: 209-132-5
UN: 2477
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06165
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) White to Yellow to Orange
Appearance (Form) Solid
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥96.5%