3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165
Lieferant: 3M
165BL5E 165YL5E 165RD5E 165BR5E 165GR5E
MMMA165BL5EEA 374 CHF
MMMA165BL5E MMMA165YL5E MMMA165RD5E MMMA165BR5E MMMA165GR5E
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165
Klebebänder
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein universell einsetzbares, nominell 0,152 mm dickes Isolierband mit elastischer Vinylfolie (PVC) auf der Rückseite und einseitiger Beschichtung mit einem nicht korrosiven, lösungsmittelfreien Haftklebstoff.
  • Kennzeichnung von Sicherheitsbereichen und -ausrüstung sowie Phasencodierung
  • Innen und wettergeschützte Außeneinsätze
  • Drahtziehen und Angeln
  • Flammhemmend und kältebeständig (UL510) erforderlich
  • Industrielle, gewerbliche und private Umgebungen
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Verpackung:
Bitte beachten