4-Hydroxyisophthalsäure-dimethylester ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR1011568-25G OR1011568-5G
APOSOR1011568-25GEA 694 CHF
APOSOR1011568-25G APOSOR1011568-5G
4-Hydroxyisophthalsäure-dimethylester ≥98%
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate
Formel: C₁₀H₁₀O₅
MDL Number: MFCD00152444
CAS-Nummer: 5985-24-0