VWR® Filterampullen
Lieferant: VWR Collection
548-9040AEA 320 CHF
548-9040A 548-9041A 548-9042A 548-9043A 548-9044A 548-9045A 548-9046A 548-9047A 548-9048A 548-9049A
VWR® Filterampullen
Filter Spritzenlose Filter
Filterampullen mit Membran, PE Schnappringverschluss (11 mm), mit Loch und Septen aus Silikon weiß/PTFE rot.
Die Ampullen haben Verschlüsse in verschiedenen Farben für unterschiedliche Membranen: RC mit grauen Verschlüssen, PVDF mit gelben Verschlüssen, Nylon mit hellblauen Verschlüssen, PTFE mit rosa Verschlüssen und PES mit hellgrünen Verschlüssen.