Iod ≥99,8% (durch titrimetrische Analyse), ReagentPlus®, Supelco®
Lieferant: Merck
SUPLI3380-50GEA 61 CHF
SUPLI3380-50G
Iod ≥99,8% (durch titrimetrische Analyse), ReagentPlus®, Supelco®
Iod
Formel: I₂
MW: 253,81 g/mol
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2