Natriumborhydrid 98,5-101,5% (gasvolumetrisch), LiChropur™ derivatisation reagent, for HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
80546-100G
80546-25G
80546-100GEA
356
CHF
80546-100G
80546-25G
Natriumborhydrid 98,5-101,5% (gasvolumetrisch), LiChropur™ derivatisation reagent, for HPLC, Supelco®
Natriumtetrahydroborat
Formel:
NaBH₄ |
MDL Number:
MFCD00003518 CAS-Nummer: 16940-66-2 |