Natriumacetat 99,0-101,0% (durch Gesamtstickstoff und titrimetrische Analyse), LiChropur™ geeignet für HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Essigsäure Natriumsalz
79714-250GEA 115 CHF
79714-250G
Natriumacetat 99,0-101,0% (durch Gesamtstickstoff und titrimetrische Analyse), LiChropur™ geeignet für HPLC, Supelco®
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
MW: 82,03 g/mol
MDL Number: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3