Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥99,0% (durch GC), Plätzchen geeignet für die Elektrophorese, für die Molekularbiologie staubfrei, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Dodecylschwefelsäure NatriumsalzNatriumlaurylsulfatDodecylnatriumsulfatSchwefelsäuredodecylester NatriumsalzLaurylsulfat Natriumsalt
SUPL74255-250GEA 66.1 CHF
SUPL74255-250G
Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥99,0% (durch GC), Plätzchen geeignet für die Elektrophorese, für die Molekularbiologie staubfrei, Supelco®
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
MDL Number: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3