Aktivkohle, Stäbe, Norit® RBAA-3, Supelco®
Lieferant: Merck
29238-1KGEA 183 CHF
29238-1KG
Aktivkohle, Stäbe, Norit® RBAA-3, Supelco®
Aktivkohle
Formel: C
MW: 12,01 g/mol
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0