Zellulose DS-0, Pulver geeignet für Dünnschichtchromatographie (DC), Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Zellulose
22197-250G-FEA 79.3 CHF
22197-250G-F
Zellulose DS-0, Pulver geeignet für Dünnschichtchromatographie (DC), Supelco®
Zellulose
Formel: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
MW: 342,3 g/mol
MDL Number: MFCD00081512
CAS-Nummer: 9004-34-6