Kieselgel Grade 22 pore size 60 Å, 60-200 mesh, Supelco®
Lieferant: Merck
343323-1KGEA 394 CHF
343323-1KG
Kieselgel Grade 22 pore size 60 Å, 60-200 mesh, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C
Melting Pt: > 1600 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4