Augenspülstationen, Duo
Lieferant: Plum Safety
4803 4810 4802 4816
118-0096EA 139 CHF
118-0096 118-0097 118-0095 118-0098
Augenspülstationen, Duo
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Wandmontierte Augenwaschstationen, aus Hartplastik, für einfache und schnelle Erste Hilfe bei Augenverletzungen.
  • Leicht montierbar
  • Für eine schnelle und effiziente Augenwäsche
  • Duo-Augenmuschel für simultanes Spülen beider Augen
  • Lieferung mit Piktogrammen und Spiegel
  • Geschlossene Stationen (Boxen) sind ideal für die Nutzung in schmutzigen und staubigen Bereichen
Augenspülstation (mit Augenspülflasche Duo):
Wandstation mit 1× 1000 ml Plum Augenspüllösung Duo, Wandhalterung, beiliegendem Piktogramm und Spiegel. Besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen geeignet.
Spülzeit: ca. 5 Minuten
CombiStation Duo (mit Augenspülflasche Duo + pH Neutral Duo):
Wandstation mit 1× 500 ml Neutral Duo und 1× 1000 ml Plum Augenspüllösung Duo, Wandhalterung, beiliegendem Piktogramm und Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können.
Spülzeit: ca. 7 Minuten (2 Minuten mit pH Neutral Duo und 5 Minuten mit Augenspüllösung Duo)
CombiBox Duo MAXI (mit Augenspülflasche Duo + pH Neutral Duo):
Staubdichte Wandbox mit 1× 500 ml pH Neutral Duo und 1× 1000 ml Plum Augenspüllösung Duo und Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge eindringen können.
Spülzeit: ca. 7 Minuten (2 Minuten mit pH Neutral Duo und 5 Minuten mit Augenspüllösung Duo)
Augenspülbox Duo (mit Augenspülflaschen Duo):
Staubdichte Wandbox mit 2× 1000 ml Plum Augenspüllösung und Spiegel. Die Flaschen werden sicher vor Staub und Schmutz geschützt. Besonders für Arbeitsplätze geeignet, wo Fremdkörper in das Auge gelangen können.
Spülzeit: ca. 10 Minuten