Korbsets für zur Verwendung allgemein verwendeter Laborglaswaren
Lieferant: MIELE
7514250 7514240
141-0149EA 0 CHF
141-0149 141-0148
Korbsets für zur Verwendung allgemein verwendeter Laborglaswaren
Körbe Drahtkörbe
Kompaktgerät oder Großmaschine, Miele Professional und Avantor haben das ideale automatische Laborglas-Aufbereitungssystem; sicher, standardisiert und validierbar. Zwei Körbe sind verfügbar: Das Korbset E 195 ist für Geräte ohne Umlufttrocknung (Beispiel G7883) und das E 196 für Geräte mit Umlufttrocknung (Beispiel G7883 CD) ausgelegt. Die beiden Sets unterscheiden sich durch den Anschluss an die Trocknungseinheit, gekennzeichnet durch mit TA (mit Trocknungsanschluss) oder ohne TA (ohne Trocknungsanschluss).
  • Universelle Beladung: Das Konzept erlaubt es, universelle Laborgläser wie Flaschen, Enghalsgläser, Messgläser, Becher etc. in einer einzigen Charge aufzubereiten
  • Hohes Laborglas kann durch Abnehmen des Oberkorbs vorbereitet werden
  • Gleichzeitige Reinigung von Kolben und deren Oberteilen/Stopfen; Reinigung der Kolben im Injektorkorb und Reinigung der Deckel/Stopfen im Oberkorb
  • Äußerst wirtschaftlicher Aufbereitungsprozess durch Reinigung auf zwei Ebenen
Zusammensetzung des E195-Sets: 1×O 195 Oberkorb/Frontseite offen leer, 1×E356 bewegliche Injektoreinheit ½ Mehrzweck ohne TA, 2×AK12 Einsatz ½, 1×E106 Einsatz ½.
Zusammensetzung des E196-Sets: 1×O195 Oberkorb/Frontseite offen leer, 1×E356 bewegliche Injektoreinheit ½ Mehrzweck ohne TA, 2×AK12 Einsatz ½.
Technische Daten der Komponenten der Kits:
O 195 VWR®: Oberkorb/Frontseite offen (leer): Oberkorb mit eingebautem Sprüharm und Platz für verschiedene Einsätze. B×T×H: 531×475×215 mm.
E 356 VWR®: Bewegliche Injektoreinheit ½ Mehrzweck: Der E 356 Miele-VWR® Injektorkorb hat keinen Trocknungsanschluss. Zur Hälfte für Enghalsgläser, die andere Hälfte für andere Einsätze. Spielraum mit Oberkorb, 284 mm; Spielraum ohne Oberkorb, 488 mm.
E 388 VWR®: Bewegliche Injektoreinheit ½ Mehrzweck TA: Gleiche Ausstattung wie E 356, jedoch verfügt E 388 über den Anschluss für Heißlufttrocknungseinheit.
AK 12 Einsatz ½: Für Trichter, Becher, weithalsige Kolben usw. B×T×H: 225×442×67/127 mm.
E 106, Einsatz ½: Für verschiedene Laborgläser (Enghalsgläser, Messkolben und so weiter). B×T×H: 195×430×186 mm.
O 195 VWR : Oberkorb/Frontseite offen (leer): Oberkorb mit integriertem Spülarm und Platz für diverse Einsätze. B×T×H: 531×475×215 mm.
E 356 VWR : Mobile Universal-Injektoreinheit 1/2: Der E 356 Miele-VWR Injektorwagen hat keinen Trocknungsanschluss. Eine Hälfte für Enghalsgläser, eine für andere Einsätze. Abstand mit Oberkorb: 284 mm, Abstand ohne Oberkorb: 488 mm.