Cerex® RCH OFQC SPE Platte, 96-Wells
Lieferant: Tecan
Cerex®
TCAT637-0101RCHEA 0 CHF
TCAT637-0101RCH
Cerex® RCH OFQC SPE Platte, 96-Wells
Mikrotiterplatten Festphasenextraktionsplatten
Proprietäre Mischung aus Ionenaustauscher und wasserbenetzbarem Polymer für Geräte zur Sammlung von Mundflüssigkeit.
  • Ionenaustausch
  • Kompatibel mit Liquid Handler
Eine proprietäre Polymerharzmischung aus Ionenaustauschchemie, die eine einzigartige Selektivität bietet. Speziell für Wissenschaftler entwickelt, die mit Speichelmatrix arbeiten.