Cubis® II MCA 125S Semi-Mikrowaagen mit Ultra-Hoher Auflösung
Lieferant: Sartorius
Cubis® II
SARBMCA125S3CE24IEA 26520 CHF
SARBMCA125S3CE24I SARBMCA125S3CE12H SARBMCA125S3CE3 SARBMCA125S3CE4 SARBMCA125S3CE12I SARBMCA125S3CE2 SARBMCA125S3CE24H SARBMCA125S3CE23M SARBMCA125S3CE99I SARBMCA125S3CE99M SARBMCA125S3CE124 SARBMCA125S3CE123 SARBMCA125S3CEM SARBMCA125S3CEI SARBMCA125S3CE13I SARBMCA125S3CF34I SARBMCA125S3CF4 SARBMCA125S3CF2 SARBMCA125S3CF3 SARBMCA125S3CE13H SARBMCA125S3CF34H SARBMCA125S3CE24M SARBMCA125S3CE12M SARBMCA125S3CFI SARBMCA125S3CF12 SARBMCA125S3CF14 SARBMCA125S3CF13 SARBMCA125S3CF124I SARBMCA125S3CF124M SARBMCA125S3S014I SARBMCA125S3CE124H SARBMCA125S3S014H SARBMCA125S3CE124I SARBMCA125S3S014M SARBMCA125S3CF23I SARBMCA125S3CF99I SARBMCA125S3CE14H SARBMCA125S3CE14I SARBMCA125S3CF23H SARBMCA125S3CF34M SARBMCA125S3CE123M SARBMCA125S3CE13M SARBMCA125S3CF1I SARBMCA125S3CE123I SARBMCA125S3CF1M SARBMCA125S3CF23 SARBMCA125S3CF234 SARBMCA125S3CF24 SARBMCA125S3CF234H SARBMCA125S3CF234I SARBMCA125S3CF234M SARBMCA125S3S013H SARBMCA125S3S013I SARBMCA125S3CE123H SARBMCA125S3CF12I SARBMCA125S3S013M SARBMCA125S3CF24H SARBMCA125S3CF3H SARBMCA125S3CF24I SARBMCA125S3CF12H SARBMCA125S3CF23M SARBMCA125S3CF2I SARBMCA125S3CF2H SARBMCA125S3CF99M SARBMCA125S3CE14M SARBMCA125S3CF2M SARBMCA125S3CF123 SARBMCA125S3CE13 SARBMCA125S3CF34 SARBMCA125S3CE12 SARBMCA125S3CF124 SARBMCA125S3CE14 SARBMCA125S3S0124H SARBMCA125S3S012M SARBMCA125S3S0124I SARBMCA125S3S01I SARBMCA125S3S0124M SARBMCA125S3S024H SARBMCA125S3S02 SARBMCA125S3S012H SARBMCA125S3S03 SARBMCA125S3S024I SARBMCA125S3S024M SARBMCA125S3S012I SARBMCA125S3CF13H SARBMCA125S3CE2H SARBMCA125S3CF4I SARBMCA125S3CF4H SARBMCA125S3CF13I SARBMCA125S3CF12M SARBMCA125S3CE1I SARBMCA125S3CF3I SARBMCA125S3CF24M SARBMCA125S3CE1M SARBMCA125S3CF3M SARBMCA125S3S04 SARBMCA125S3CE234M SARBMCA125S3CE24 SARBMCA125S3CE23 SARBMCA125S3S012 SARBMCA125S3S013 SARBMCA125S3S014 SARBMCA125S3S0234I SARBMCA125S3S023M SARBMCA125S3S02H SARBMCA125S3CF123H SARBMCA125S3S099M SARBMCA125S3CF123I SARBMCA125S3S0234H SARBMCA125S3S0I SARBMCA125S3S02I SARBMCA125S3S0123 SARBMCA125S3S0234M SARBMCA125S3S0124 SARBMCA125S3S02M SARBMCA125S3CF123M SARBMCA125S3CF14H SARBMCA125S3S023H SARBMCA125S3CE234H SARBMCA125S3CE234I SARBMCA125S3CF14I SARBMCA125S3CE3I SARBMCA125S3S023I SARBMCA125S3S0M SARBMCA125S3S099I SARBMCA125S3CE3H SARBMCA125S3CE2I SARBMCA125S3CF4M SARBMCA125S3CF13M SARBMCA125S3CE2M SARBMCA125S3CE124M SARBMCA125S3S01M SARBMCA125S3CE34 SARBMCA125S3S023 SARBMCA125S3CF124H SARBMCA125S3S024 SARBMCA125S3S03H SARBMCA125S3S034M SARBMCA125S3S03I SARBMCA125S3S0234 SARBMCA125S3CFM SARBMCA125S3S03M SARBMCA125S3S034H SARBMCA125S3CE34H SARBMCA125S3CE4H SARBMCA125S3CE34I SARBMCA125S3S034I SARBMCA125S3CE4I SARBMCA125S3CE3M SARBMCA125S3CF14M SARBMCA125S3S034 SARBMCA125S3S04H SARBMCA125S3S04I SARBMCA125S3S0123I SARBMCA125S3S0123H SARBMCA125S3S04M SARBMCA125S3S0123M SARBMCA125S3CE23H SARBMCA125S3CE23I SARBMCA125S3CE34M SARBMCA125S3CE4M SARBMCA125S3CE234
Cubis® II MCA 125S Semi-Mikrowaagen mit Ultra-Hoher Auflösung
Waagen
Die Laborwaagen Cubis® II sind modular aufgebaut und ermöglichen daher die Auswahl zwischen Anwendungen und Konfigurationen, die den Anforderungen am besten entsprechen. Diese Waagen können auf der Ebene der Anzeige, des Windschutzes, der Softwareanwendungen und der Hardwarefunktionen konfiguriert werden.
  • Windschutz (D) für Hochleistungs-Mikrowaagen mit aufrüstbarer Hardware
  • Überlegene Wägeleistung
  • Keine Probleme mehr mit aufgeladenen Proben
  • Anleitung zum Reinigungsprozess
  • Hardware-Upgradefähigkeit, Compliance und Datenintegrität
  • Einfache Bedienung durch motorisierten Innenwindschutz
MCA-Display - 7"-Farb-Touchscreen TFT-Display im 16:9 Format mit intuitiver Benutzerschnittstelle
. Werkseitig installierte Grundausstattung an Wägeanwendungen (lizenzfrei) und lizenzierbaren Softwarepaketen (QPs) für verschiedene Anwendungen (QApps) und Funktionserweiterungen.
Windschutz (D) - Manuelle analytische Windschutzkammer aus Glas mit leichtgängigen Türen, die sich weit öffnen lassen und ungehinderten Zugang zur Wägekammer ermöglichen.
Hardwareoptionen: Alle Hardware-Lizenzen (HWL), Ionisator (ION) und motorisierter Windschutz (MDS).
In allen Cubis® II MCA ist jetzt ein intuitiver Prozess für die tägliche und erweiterte Reinigung verfügbar. Die Reinigungs-QApp bietet visuelle Anleitung, Informationen zur chemischen Verträglichkeit sowie eine elektronische Verfolgung dieser Ereignisse. Hardwarefunktionen wie die motorisierte Windschutzfunktion oder der integrierte Ionisator können nach dem Kauf aktiviert werden. Als einklickbares Zubehör ist ein automatischer innerer Windschutz erhältlich, der für den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen (z. B. in zugiger Umgebung) empfohlen wird.
Bei der Installation von Cubis® II-Waagen in einer Werkbank oder Laminarhaube mit gefiltertem Luftstrom ist das Gerät Zugluft ausgesetzt. Der motorisierte interne Windschutz sorgt für beste Wägeleistungen und einfache Bedienung auch bei zugiger Witterung.
Dank des monolithischen Wägesystems der nächsten Generation und der technischen Lösung zur Kompensation von Umgebungsveränderungen sind schnelle Messzeiten und genaue Wägeergebnisse garantiert.
Der mit einer leitfähigen Schicht beschichtete Windschutz aus Glas verhindert äußere elektrostatische Effekte und der eingebaute Ionisator beseitigt effektiv elektrostatische Aufladungen von Proben.
Die durchgängige Datenintegrität, technische Kontrollen zur Einhaltung von 21 CFR Part 11, ein integrierter Audit-Trail und eine hochmoderne Benutzerverwaltung stellen sicher, dass Labore die gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Funktionen sind direkt auf den Cubis® II-Waagen verfügbar, ohne dass zusätzliche Software erforderlich ist. Die Ingenix Suite ist eine flexible, offene Lösung, die mit oder ohne ELN/LIM-System funktioniert. Es bietet unbegrenzte Verbindungen zur einfachen Verwaltung der gesamten Cubis® II MCA-Laborwaagenflotte in allen Laboren innerhalb desselben Netzwerks.
Die Trainings-Funktion mit Lernfähigkeit des motorischen Windschutzes, geführte Arbeitsabläufe für viele verschiedene Anwendungen (QApps), automatisierte motorische Nivellierung und automatische interne Justierung (isoCAL) tragen zu einer einfachen und fehlerfreien Bedienung der Waage bei.
QApp Pharma Softwareanwendungspaket (QP1): Es enthält Anwendungen zum Thema Einhaltung pharmazeutisch relevanter Richtlinien wie 21 CFR Part 11 und USP 39, Kapitel 41. Das Pharma-Paket umfasst Anwendungen wie Benutzerverwaltung, digitale Signaturen, Audit Trail, USP-Mindestgewicht.
QApp Advanced Softwareanwendungspaket (QP2)
:
Es umfasst verschiedene komplexe Wägeanwendungen inklusive Auswertung. Dazu gehören Anwendungen zur Dichtebestimmung, Prozentwägung, Zählung, Rückwägung, Restschmutzanalyse, Glührückstand, Siebanalyse, Filterwägung, Kontrollwägung, Rezeptierung, Mittelwertbildung usw.
QApp Utility Softwareanwendungspaket (QP3): Enthält Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen wie Startbildschirm, Farbschema, freie Formel, Fasergrobheit, Durchmesserbestimmung, Luftauftriebskorrektur, Papiergewicht, Statistiken und Drucken von QR|Barcodes.
QApp Connectivity Softwareanwendungspaket (QP4): Es enthält Anwendungen für den Datenaustausch, beispielsweise zum Windows-Dateiserver, FTPS, StarLims usw.
QApp Softwareanwendungspaket Komplettpaket (QP99): Es umfasst vier verschiedene Unterpakete für Compliance (Pharma (QP1)), komplexe Wägeanwendungen (Advanced (QP2)), Wägeanwendungen und hilfreiche Tools (Utilities (QP3)) und Konnektoren für den Datenaustausch (Connectivity (QP4)).