Cole-Parmer® RV-400 Rotationsverdampfer
Lieferant: Cole Parmer
52410-00 52411-97 52411-98 52411-99
STUA52410-00EA 24580 CHF
STUA52410-00 STUA52411-97 STUA52411-98 STUA52411-99
Cole-Parmer® RV-400 Rotationsverdampfer
Verdampfer Rotationsverdampfer
Der motorisierte Lift sorgt für ein sanftes, stabiles Heben und Senken des Bades.
  • Einstellen und überwachen von Drehzahl, Temperatur und Timer auf dem großen LCD
  • Das PTFE-Dichtungssystem bietet eine hervorragende Thermostabilität
  • Der PID-Temperaturregler sorgt für eine stabile Temperaturregelung
  • Hocheffiziente Ablass- und Einspritzventile
  • Die geringe Stellfläche verwendet nur eine minimale Laborfläche
Diese Rotationsverdampfer mit motorisiertem Hebesystem bewegen das Bad auf Knopfdruck sanft nach oben oder unten. Das Bedienfeld verfügt über Auf- und Ab-Pfeile zur Steuerung der Badhöhe, Druckknöpfe zum Ein- und Ausschalten von Rotation und Heizung, einen Drehknopf zur Parameterauswahl und ein großes mehrzeiliges Display. Auf dem großen LCD können Sie die aktuelle Rotationsgeschwindigkeit, Temperatur und den Timer anzeigen und einstellen.
Rotationsverdampfer verfügen über ein einzigartiges PTFE-Dichtungssystem, das eine hohe Thermostabilität und ausgezeichnete chemische Beständigkeit bietet. Die Möglichkeit zur Direkteinspritzung für die kontinuierliche Zufuhr von Lösung und die Möglichkeit zur kontinuierlichen Entleerung ohne die Notwendigkeit, Vakuum abzulassen oder das System anzuhalten, machen diese Verdampfer effizient und einfach zu verwenden.
Edelstahlbad mit PTFE-Beschichtung hält hohen Temperaturen stand und ist leicht zu reinigen. Die Sicherheitsfunktionen bieten Trockenlaufschutz, Übertemperaturabschaltung, Schutzschalter und Stromunterbrechungsalarm.
Geschwindigkeitsauflösung: 1 U/min
Glastyp: Unbeschichtet
Temperaturauflösung: 0,1 °C
Vakuumdichtung: PTFE
Lieferumfang: Wird mit Halterung zum Steuern des Verdampfer, Montagestange, Glaswarensatz, Wasserbad, Klemmhaltern, Halterungen, Düsensatz, Vakuummeter und Netzkabel mit NEMA 6-Stecker geliefert.