Rotoren für Vacufuge Plus
Lieferant: EPPENDORF
5490030.001 5490032.004 5490034.007 5490035.003 5490036.000 5490037.006 5490038.002 5490039.009 5490040.007 5490045.009 5490042.000 5490041.003 5490043.006 5490047.001 5490048.008
700-1381EA 488 CHF
700-1381 700-1383 700-1382 522-1833 522-1834 521-0119 522-1836 522-1837 522-1838 522-1895 521-0121 521-0120 521-0122 521-2070 EPPE5490048.008
Rotoren für Vacufuge Plus
Zentrifugen Rotoren
Eppendorf Vacufuge Plus wo Effizienz auf Präzision trifft. Passen Sie Ihre Konzentrationsprozesse mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1700 U/min an. Platz für verschiedene Proben mit einem Fassungsvermögen von 48×1,5/2,0 ml. Passen Sie Ihr Setup mit verschiedenen Zubehörteilen für eine optimale Probenkonzentration an.
  • Für eine Vielzahl von Röhrchen, Platten und Anwendungen steht eine große Auswahl an Festwinkelrotoren und dem Mikroplattenrotor zur Verfügung
  • Erhöhen Sie die Kapazität mit einem Abstandshalter, um einige Festwinkelrotoren zu stapeln