trans-Anethol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0164.01EA 1090 CHF
PROOMM0164.01
trans-Anethol
trans-Anethol
Formel: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 21…23 °C
Dichte: 0,9883 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 96 °C
MDL Number: MFCD00009284
CAS-Nummer: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0