Polypropylenglycol, M.W. 2,000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
L14699.AE
L14699.AP
L14699.PG
L14699.AEEA
66
CHF
L14699.AE
L14699.AP
L14699.PG
Polypropylenglycol, M.W. 2,000
Polypropylenglycol
CAS No.: 25322-69-4
Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH
Flash Point: 194°(381°F)
Refractive Index: 1.4510
MDL No.: MFCD01779687
Formel:
H(OCH₂CH₂CH₂)nOH Dichte: 1.002 Flash-Pt: 194 °C (381 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00084446 CAS-Nummer: 25322-69-4 EINECS: 500-039-8 |