Phenylacetylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
130301000 130305000
ACRO130301000EA 50.8 CHF
ACRO130301000 ACRO130305000
Phenylacetylchlorid 98%
Phenylacetylchlorid
Formel: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 91 °C
Dichte: 1.16 g/cm³
Flash-Pt: 102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000729
CAS-Nummer: 103-80-0
EINECS: 203-146-5
UN: 2577
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to pink-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 %
Free acid (HCl) Traces
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %