Phenylacetylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B24987.0B B24987.22 B24987.36
B24987.0BEA 448 CHF
B24987.0B B24987.22 B24987.36
Phenylacetylchlorid ≥98%
Phenylacetylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 103-80-0 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.60 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.5325 Boiling Point: 225° Beilstein Reference: 742254 UN No.: 2577 MDL No.: MFCD00000729
Formel: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Siedepunkt: 225 °C
Melting Pt: 91 °C
Dichte: 1.168
Flash-Pt: 102 °C (215 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000729
CAS-Nummer: 103-80-0
EINECS: 203-146-5
UN: 2577
ADR: 8,II