Natriumhydroxid standardisierte Lösung 0.01 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35620.K2
35620.M4
35620.K2EA
67.1
CHF
35620.K2
35620.M4
Natriumhydroxid standardisierte Lösung 0.01 N in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003548
Formel:
NaOH Dichte: 1 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,III |