L(-)-Sorbose 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
225961000 225962500 225960010
ACRO225961000EA 256 CHF
ACRO225961000 ACRO225962500 ACRO225960010
L(-)-Sorbose 98%
L(-)-Sorbose
Formel: C₆H₁₂O₆
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 158…160 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151097
CAS-Nummer: 87-79-6
EINECS: 201-771-8
Merck Index: 12,08874
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -42° to -44° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)