Bis(4-methoxyphenyl)disulfid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B25399.03
B25399.06
B25399.03EA
95.2
CHF
B25399.03
B25399.06
Bis(4-methoxyphenyl)disulfid ≥97%
Bis(4-methoxyphenyl)disulfid
Purity: 97%
CAS No.: 5335-87-5
Molecular Formula: C14H14O2S2
Formula Weight: 278.39
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 200°/3mm
MDL No.: MFCD00041358
Formel:
C₁₄H₁₄O₂S₂ Siedepunkt: 200 °C (3 mmHg) Melting Pt: 37…41 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041358 CAS-Nummer: 5335-87-5 |