Bortrichlorid 1 M in Hexan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
198921000 198928000
198921000.EA 88 CHF
198921000. 198928000.
Bortrichlorid 1 M in Hexan, AcroSeal®
Bortrichlorid
Formel: BCl₃
Dichte: 0.738 g/cm³
Flash-Pt: –17 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011313
CAS-Nummer: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 3286
ADR: 3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M