Bortribromid 1 M in Dichlormethan
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L14880.A1EA 0 CHF
L14880.A1 L14880.AC L14880.AE
Bortribromid 1 M in Dichlormethan
Bortribromid
Formel: BBr₃
MW: 250,52 g/mol
Dichte: 1,467
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011312
CAS-Nummer: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 3390
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,1347