Ammoniaklösung 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: AmmoniakAmmoniumhydroxid
87766.290EA 128 CHF
87766.290
Ammoniaklösung 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703
Ammoniaklösung
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III