Ammoniaklösung 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph. Eur. 1004704
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyms:
Ammoniak
, Ammoniumhydroxid
87767.290EA
89.1
CHF
87767.290
Ammoniaklösung 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph. Eur. 1004704
Ammoniaklösung
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
NH₃ MW: 35,05 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS-Nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 |