6-Aminonicotinsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 6-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
202540050 202540250 202540010
ACRO202540050EA 111 CHF
ACRO202540050 ACRO202540250 ACRO202540010
6-Aminonicotinsäure 98%
6-Aminonicotinsäure
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Melting Pt: >300 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006326
CAS-Nummer: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4
Merck Index: 13,00455
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %