(±)-γ-Undecalacton 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: (±)-Undecan-4-olide, Gamma-undecalactone, Undecanoic gamma-Lactone
259490250 259491000 259495000
ACRO259490250EA 27.1 CHF
ACRO259490250 ACRO259491000 ACRO259495000
(±)-γ-Undecalacton 98%
(±)-γ-Undecalacton
Formel: C₁₁H₂₀O₂
Siedepunkt: 286 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.9425 g/cm³
Flash-Pt: 145 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005405
CAS-Nummer: 104-67-6
EINECS: 203-225-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.939 to 0.948