4-Acetylphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Acetylbenzolboronsäure, Dihydroxy(4-acetylphenyl)boran, (4-Acetylphenyl)metaborsäure
369400010 369400050 369400250
ACRO369400010EA 30.9 CHF
ACRO369400010 ACRO369400050 ACRO369400250
4-Acetylphenylboronsäure 97%
4-Acetylphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₃
MW: 163,97 g/mol
Melting Pt: 243…247 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01074667
CAS-Nummer: 149104-90-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %