Ammoniumeisen(III)citrat (∼18% Fe), SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.03762.1000EA 260 CHF
1.03762.1000
Ammoniumeisen(III)citrat (∼18% Fe), SAFC®
Ammoniumeisen(III)citrat
Formel: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
MDL Number: MFCD00013099
CAS-Nummer: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6