(±)-β-Citronellol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: DL-Citronellol, (±)-Citronellol, Citronellol, β-Citronellol, 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol
110460050 110461000 110465000
ACRO110460050EA 28.9 CHF
ACRO110460050 ACRO110461000 ACRO110465000
(±)-β-Citronellol 95%
(±)-β-Citronellol
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.854 g/cm³
Flash-Pt: 79 °C
MDL Number: MFCD00002935
CAS-Nummer: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02354
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity (25°C) 0.850 to 0.860