2,4-Pyridindicarbonsäure Hydrat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Lutidinic acid hydrate, PCA hydrate, 2,4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate
131860050 131860250
ACRO131860050EA 58.5 CHF
ACRO131860050 ACRO131860250
2,4-Pyridindicarbonsäure Hydrat 99+%
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid hydrate Hydrat
Formel: C₇H₅NO₄·xH₂O
MW: 167,12 g/mol (anhy)
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 243…246 °C (dec.)
Dichte: 0,942 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149413
CAS-Nummer: 499-80-9
EINECS: 207-892-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)