5-Acetyl-2,4-dimethylthiazol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethanone, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethan-1-one
A13741.06
A13741.14
A13741.06EA
40.8
CHF
A13741.06
A13741.14
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazol ≥99%
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazol
Purity: 99%
CAS No.: 38205-60-6
Molecular Formula: C7H9NOS
Formula Weight: 155.22
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 120560
MDL No.: MFCD00005331
Formel:
C₇H₉NOS MW: 155,22 g/mol Siedepunkt: 230 °C Dichte: 1.150 Flash-Pt: 104 °C (219 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005331 CAS-Nummer: 38205-60-6 EINECS: 253-826-0 |