Nitrilotriessigsäure
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyms:
NTA
MOLEM59166281EA
0
CHF
MOLEM59166281
Nitrilotriessigsäure
Nitrilotriessigsäure
Formel:
C₆H₉NO₆ MW: 191,14 g/mol Siedepunkt: 498 °C (1013 hPa) Melting Pt: 242 °C Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004287 CAS-Nummer: 139-13-9 EINECS: 205-355-7 UN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 12,06675 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...