Nitrilotriessigsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: NTA
ACRO415740010EA 251 CHF
ACRO415740010 ACRO415740051 ACRO415740050 ACRO415742500
Nitrilotriessigsäure 99%
Nitrilotriessigsäure
Formel: C₆H₉NO₆
MW: 191,14 g/mol
Siedepunkt: 498 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 245 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004287
CAS-Nummer: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06675
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %