Nitrilotriessigsäure
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: NTA
ROTH4384.1EA 103.9 CHF
ROTH4384.1
Nitrilotriessigsäure
Nitrilotriessigsäure
Formel: C₆H₉NO₆
MW: 191,14 g/mol
Siedepunkt: 498 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 242 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004287
CAS-Nummer: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06675