Nitrilotriessigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11936.0E A11936.22 A11936.36
A11936.0EEA 725 CHF
A11936.0E A11936.22 A11936.36
Nitrilotriessigsäure ≥99%
Nitrilotriessigsäure
Purity: 99% CAS No.: 139-13-9 Molecular Formula: C6H9NO6 Formula Weight: 191.14 Odour: Odourless Melting Point: 246° dec. Beilstein Reference: 1710776 Merck Reference: 14,6579 MDL No.: MFCD00004287
Formel: C₆H₉NO₆
Siedepunkt: 498 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 246 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004287
CAS-Nummer: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,6579