Anethol
Lieferant: Roth Carl
Synonyms:
cis-Anethol, 1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
5131.1
5131.2
ROTH5131.1EA
31.1
CHF
ROTH5131.1
ROTH5131.2
Anethol
Anethol
Formel:
C₁₀H₁₂O MW: 148.2 g/mol Siedepunkt: 234.5 Melting Pt: 21.3 Dichte: 1 g/cm³ (12 °C) |
MDL Number:
MFCD00009284 CAS-Nummer: 104-46-1 EINECS: 203-205-5 Merck Index: 13,00647 |