2-Fluor-4-methoxybenzylalkohol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H32118.03
H32118.09
H32118.03EA
99.5
CHF
H32118.03
H32118.09
2-Fluor-4-methoxybenzylalkohol ≥97%
2-Fluor-4-methoxybenzylalkohol
Purity: 97%
CAS No.: 405-09-4
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.15
MDL No.: MFCD04116336
Formel:
C₈H₉FO₂ MW: 156,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116336 CAS-Nummer: 405-09-4 |