3-Brom-4-fluorbenzylalkohol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H30604.06 H30604.14
H30604.06EA 56.3 CHF
H30604.06 H30604.14
3-Brom-4-fluorbenzylalkohol ≥97%
3-Brom-4-fluorbenzylalkohol
Purity: 97% CAS No.: 77771-03-0 Molecular Formula: C7H6BrFO Formula Weight: 205.03 Boiling Point: 80°/0.5mm MDL No.: MFCD00143093
Formel: C₇H₆BrFO
Siedepunkt: 80 °C (0,5 mmHg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143093
CAS-Nummer: 77771-03-0